Learn More
1,3-tiazol-2-ilmetilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10736105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10736105 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10011264 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10736105 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09513DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
CAS 850852-85-6
Fórmula molecular C4H7ClN2S
Peso molecular (g/mol) 150.624
Número MDL MFCD02854204
Clave InChI AAJCCSYSPIKAJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethylthiazole hcl, 1,3-thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethylthiazole hydrochloride, 2-amino methylthiazole hydrochloride, c-thiazol-2-yl-methylamine hydrochloride, 2-thiazolemethanamine hydrochloride, 1,3-thiazol-2-ylmethylamine hydrochloride, 2-aminomethyl thiazole hydrochloride, 1,3-thiazol-2-ylmethylamine, chloride
PubChem CID 42614216
Nombre IUPAC 1,3-tiazol-2-ilmetanamina; clorhidrato
SMILES C1=CSC(=N1)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Thiazol-2-ylmethylamine hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.63
Porcentaje de pureza 97%