Learn More
1,3-Tiazol-2-ilmetanol, +97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1, 3-Thiazol-2-ylmethanol |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Nombre IUPAC | 1,3-tiazol-2-ilmetanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.16 |
| Porcentaje de pureza | 97% |