Learn More
Hidrocloruro de 1-[3-(terc-Butil)fenil]hidracina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10631365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10631365 250 mg 250 miligramos
10376772 1 g 1 g
10748835 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10631365 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00869CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 306937-27-9
Fórmula molecular C10H17ClN2
Peso molecular (g/mol) 200.71
Clave InChI XKLKKAKHNGXDPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-tert-butyl phenyl hydrazine hydrochloride, 3-tert-butylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-tert-butyl phenyl hydrazinehydrochloride, 1-tert-butyl-3-hydrazinobenzene, 3-tert-butyl phenylhydrazine, chloride, 3-tert-butylphenylhydrazine hydrochloride, 3-tert-butyl-phenylhydrazine hydrochloride, 3-tert-butyl phenyl hydrazine hydrochloride
PubChem CID 2801514
Nombre IUPAC (3-terc-butilfenil)hidracina;clorhidrato
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[3-(tert-Butyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.71
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico