Learn More
Sal interna de 1-(3-sulfopropil)piridinio, TRC
Código de producto. 30413234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413234 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30413234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69910050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium','Inner Salt
CAS 15471-17-7
Fórmula molecular C8 H11 N O3 S
Cantidad 50 g
Sinónimo Pyridinium','1-(3-sulfopropyl)-','inner salt, 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium hydroxide','inner salt (6CI,7CI), Pyridinium','1-(3-sulfopropyl)-','hydroxide','inner salt (8CI), 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium betaine, 1-Pyridiniumpropane-3-sulfonate, 3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate, N-Propylpyridinesulfonic acid betaine, NDSB 201, PPS
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO3S/c10-13(11,12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1
Nombre IUPAC 1-(3-sulfonatopropyl)pyridin-1-ium
Peso molecular (g/mol) 201.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.046