Learn More
Éster de pinacol de ácido 1-(3-piridillmetil)-1H-pirazol-4-borónico, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437955 1 g 1 g
15447955 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31954.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 864754-21-2
Fórmula molecular C15H20BN3O2
Peso molecular (g/mol) 285.15
Número MDL MFCD08706029
Clave InChI LVLQAPQDEZOFQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl methyl pyridine, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrazol-1-ylmethyl-pyridine, 1-3-pyridylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, 3-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, pubchem18546, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid
PubChem CID 17999185
Nombre IUPAC 3-[[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol-1-il]metil]piridina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN(CC2=CN=CC=C2)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Pyridylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 102°C to 106°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.16