Learn More
1-(3-Piridil)etilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443357 250 mg 250 miligramos
11351979 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26047.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56129-55-6 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56129-55-6
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD01691641,MFCD09256803
Clave InChI IQVQNBXPYJGNEA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-pyridin-3-yl-ethylamine, 1-3-pyridyl ethylamine, 1-pyridin-3-yl ethanamine, 3-1-aminoethyl pyridine, 1-3-pyridinyl ethanamine, 1-pyridin-3-yl ethan-1-amine, alpha-methyl-3-pyridinemethylamine, 3-pyridinemethylamine, alpha-methyl, 1-pyridin-3-ylethyl amine, 1-3-pyridyl ethanamine
PubChem CID 2771688
Nombre IUPAC 1-piridin-3-iletanamina
SMILES CC(N)C1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Pyridyl)ethylamine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 96%