Learn More
Ácido 1-(3-piridil)-1-butanona-4-carboxílico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Pyridyl)-1-butanone-4-carboxylic Acid-d4 |
| CAS | 1623019-52-2 |
| Fórmula molecular | C9H5D4NO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Oxo-4-(3-pyridyl)butyric Acid-d4, γ-Oxo-3-pyridinebutanoic Acid-d4, 4-(3-Pyridyl)-4-oxobutyric Acid-d4, 4-Oxo-4-(3-pyridyl)butanoic Acid-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO3/c11-8(3-4-9(12)13)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,12,13)/i1D,2D,5D,6D |
| SMILES | O=C(CCC(O)=O)C1=C([2H])N=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 183.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0834 |