Learn More
1-(3-Piridilo)-1,4-butanediol, TRC
Código de producto. 30006925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006925 10 mg 10 miligramos
30003317 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99250010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76014-83-0
Fórmula molecular C9 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 167.2
Sinónimo 1,4-Butanediol, 1-(3-pyridinyl)-, 1-(3-Pyridinyl)-1,4-butanediol, 1-(3-Pyridyl)-1,4-butanediol, 4-Hydroxy-4-(3-pyridyl)-butan-1-ol, 4-Hydroxy-4-(3-pyridyl)-butanol
Nombre IUPAC 1-piridina-3-ilbutano-1,4-diol
SMILES OCCCC(O)c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Pyridyl)-1,4-butanediol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2/c11-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9,11-12H,2,4,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0946