Learn More
1,3-pirendiamina, TRC
Código de producto. 30415377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415377 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30415377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP98930050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Pyrenediamine
CAS 92821-64-2
Fórmula molecular C16H12N2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1,3-Diaminopyrene
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12N2/c17-13-8-14(18)12-7-5-10-3-1-2-9-4-6-11(13)16(12)15(9)10/h1-8H,17-18H2
SMILES Nc1cc(N)c2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nombre IUPAC pireno-1,3-diamina
Peso molecular (g/mol) 232.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1