Learn More
1,3-Propleno-d6 Tiourea, TRC
Código de producto. 30137230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137230 1 mg 1 miligramo
30132594 2 mg 2 miligramos
17967509 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30137230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3113721MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219802-05-7
Fórmula molecular C4 D6 H2 N2 S
Peso molecular (g/mol) 122.2217
Sinónimo 1,3-Propylene-d6 Thiourea, Tetrahydropyrimidine-2(1H)-thione-4,4,5,5,6,6-D6, Cyclic propylene-d6 thiourea, Trimethylenethiourea-d6, 2-Mercapto-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4,4,5,5,6,6-d6
Nombre IUPAC 4,4,5,5,6,6-hexadeuterio-1,3-diazinano-2-thione
SMILES [2H]C1([2H])NC(=S)NC([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Propylene-d6 Thiourea
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2S/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)/i1D2,2D2,3D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0785