Learn More
1,3-Propanesultona, TRC
Código de producto. 30134839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134839 100 g 100 g
30041289 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP760800100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-71-4
Fórmula molecular C3 H6 O3 S
Peso molecular (g/mol) 122.14
Sinónimo 1-Propanesulfonic acid, 3-hydroxy-, γ-sultone (6CI), 1,3-Propane sultone, 1,3-Trimethylene sultone, 3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid sultone, 3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid γ-sultone, NSC 42386, Propane sultone, Propyl sultone, γ-Propane sultone
Nombre IUPAC 2,2-dióxido de oxatiolano
SMILES O=S1(=O)CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Propanesultone
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0038