Learn More
1,3-Propanosultona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488980 10 g 10 g
11498980 50 g 50 g
11408990 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488980 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11923.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.29€
    41.65€ / 10 g
    Ahorro 8.64€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1120-71-4 | C3H6O3S | 122.14 g/mol
1,3-Propane sultone is used as a chemical intermediate to introduce sulfopropyl groups into molecules and to confer water solubility and anionic character.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,3-propano sultona se utiliza como intermediario químico para introducir grupos de sulfopropilo en moléculas y para conferir solubilidad en agua y carácter aniónico.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml), cloroformo, ésteres, metanol e hidrocarciones aromáticas.
Notas
Se requieren precauciones especiales de manipulación. Consulte MSDS antes de la compra. MSDS está disponibles en línea en www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-71-4
Fórmula molecular C3H6O3S
Peso molecular (g/mol) 122.14
Número MDL MFCD00005355
Clave InChI FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9
PubChem CID 14264
ChEBI CHEBI:82370
SMILES O=S1(=O)CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Propanesultone
Punto de fusión 30°C to 33°C
Densidad 1.392
Punto de ebullición 179°C to 181°C (30 mm)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 10 g
Beilstein 109782
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (100mg/ml),chloroform,esters,methanol,and aromatic hydrocartions.
Nombre IUPAC 2,2-dióxido de oxatiolano
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.14
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Propanesultone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propane sultone