Learn More
1,3-propanoditiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Propanedithiol |
| CAS | 109-80-8 |
| Fórmula molecular | C3 H8 S2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,3-Dimercaptopropane, 1,3-Dithiolpropane, 1,3-Propanedimercaptan, 1,3-Trimethylenedithiol, 3-Mercaptopropanethiol, Dithiotrimethyleneglycol, Trimethylene dimercaptan, Trimethylenedithioglycol, Trimethylenedithiol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2 |
| SMILES | SCCCS |
| Nombre IUPAC | propano-1,3-ditiol |
| Peso molecular (g/mol) | 108.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0067 |