Learn More
1,3-Propanoditiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10113330 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10474975 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10113330 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131410500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.15€
    80.65€ / 50 ml
    Ahorro 14.50€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 109-80-8 | C3H8S2 | 108.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-80-8
Fórmula molecular C3H8S2
Peso molecular (g/mol) 108.22
Número MDL MFCD00004904
Clave InChI ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-propanedithiol, 1,3-dimercaptopropane, trimethylene dimercaptan, trimethylenedithiol, dithiotrimethyleneglycol, trimethylenedithioglycol, 1,3-propanedimercaptan, unii-r4luj82u52, fema no. 3588, 1,3-propane dithiol
PubChem CID 8013
ChEBI CHEBI:44864
Nombre IUPAC propano-1,3-ditiol
SMILES C(CS)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Propanedithiol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -79°C
Color Amarillo
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 169°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HS(CH2)3SH
Índice de refracción 1.5380 to 1.542
Cantidad 50 mL
Beilstein 01, 476
Fieser 01,956; 04,413; 06,493; 09,394; 13,261
Índice Merck 15, 7915
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,chloroform and,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Propanedithiol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.