Learn More
1,3-Propanoditiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462308 5 g 5 g
11472308 25 g 25 g
11482308 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15261.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-80-8 | C3H8S2 | 108.217 g/mol
1,3-Propanedithiol is used as a reagent in the preparation of thioketals and thioacetals. It acts as a flavoring agent. It is used as a precursor in the synthesis of cyclic dithioacetal (1,3-dithiane) derivatives of carbonyl compounds. It is involved in the preparation of diiron propanedithiolate hexacarbonyl by reacting reaction with triiron dodecacarbonyl. Further, it is used for the protection of aldehydes and ketones through their reversible formation of dithianes. In addition to this, it reacts with metal ions to form chelate rings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-propanoditiol se utiliza como reactivo en la preparación de tiocetales y tioacetales. Actúa como agente aromatizante. Se utiliza como precursor en la síntesis de derivados de (1,3-ditiano) ditioacetal cíclico de compuestos de carbonilo. Participa en la preparación de hexicarbonilo de propanoditiolato de dihierro mediante la reacción con dodecacarbonilo de trihierro. Además, se utiliza para la protección de aldehídos y cetonas a través de su formación reversible de ditianos. Además, reacciona con iones metálicos para formar anillos de quelato.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Miscible con alcohol, éter y cloroformo. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases, agentes oxidantes, agentes reductores y metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-80-8
Fórmula molecular C3H8S2
Peso molecular (g/mol) 108.217
Número MDL MFCD00004904
Clave InChI ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-propanedithiol, 1,3-dimercaptopropane, trimethylene dimercaptan, trimethylenedithiol, dithiotrimethyleneglycol, trimethylenedithioglycol, 1,3-propanedimercaptan, unii-r4luj82u52, fema no. 3588, 1,3-propane dithiol
PubChem CID 8013
ChEBI CHEBI:44864
Nombre IUPAC propano-1,3-ditiol
SMILES C(CS)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Propanedithiol
Punto de fusión -79°C
Densidad 1.077
Punto de ebullición 168°C to 170°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.54
Cantidad 5 g
Número UN UN3334
Beilstein 1071197
Índice Merck 14,7801
Información de solubilidad Slightly soluble in water; Miscible with alcohol,ether,chloroform,etherMiscible with alcohol,ether,chloroform and ether; Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.23
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Propanedithiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propanedithiol