Learn More
Sal disódica de ácido 1,3-propanodisulfónico, 99 % (peso seco), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480591 25 g 25 g
11470591 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480591 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20092.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 36589-58-9 | C3H6Na2O6S2 | 248.175 g/mol
It is used as a reactant involved in synthesis of cadmium(II) bipyridine complex metal-organic frameworks with alkanedisulfonates, alkylenedisulfonate inorganic-organic hybrid materials and glycosaminoglycan mimetic involved in pharmacological studies for the treatment of amyloid A amyloidosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como un reactante implicado en la síntesis de estructuras orgánicas-metálicas complejas de bipiridina de cadmio(II) con alquilenodisulfonatos, materiales híbridos inorgánicos-orgánicos de alquilenodisulfonato y glicosaminoglicano mimético implicado en estudios farmacológicos para el tratamiento de amiloidosis de amiloide A.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua fría, agua caliente.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes y aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36589-58-9
Fórmula molecular C3H6Na2O6S2
Peso molecular (g/mol) 248.175
Número MDL MFCD00191483
Clave InChI DKGJFKPIUSHDIT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo eprodisate disodium, disodium 1,3-propanedisulfonate, kiacta, disodium propane-1,3-disulfonate, eprodisate sodium, unii-5x0d9h16iu, 1,3-propanedisulfonic acid disodium salt, eprodisate disodium usan, 1,3-propanedisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 6451143
Nombre IUPAC Disodio; propano-1,3-disulfonato
SMILES C(CS(=O)(=O)[O-])CS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,3-Propanedisulfonic acid disodium salt
Punto de fusión >300°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 25 g
Beilstein 3767479
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Partially soluble in cold water,hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.19
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.