Learn More
1,3-Propanodiol, TRC
Código de producto. 30137596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137596 50 g 50 g
30133116 10 g 10 g
30007633 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP76032050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-63-2
Fórmula molecular C3 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 76.09
Sinónimo 1,3-Propanediol, 1,3-Dihydroxypropane, 1,3-Propylene glycol, 1,3-Propylenediol, 2-Deoxyglycerol, Bio-PDO, NSC 65426, PG, Susterra, Trimethylene glycol, Zemea, Zemea propanediol, β-Propylene glycol, ω-Propanediol
Nombre IUPAC propano-1,3-diol
SMILES OCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Propanediol
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.0524