Learn More
1,3-propanodiol, Mikromol™
Código de producto. 30049939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049939 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30049939 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0752.030500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,3-propanodiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Propanediol
CAS 504-63-2
Nombres de analitos o componentes 1,3-Propanediol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C3 H8 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3-Propanediol, 1,3-Dihydroxypropane, 1,3-Propylene glycol, 1,3-Propylenediol, 2-Deoxyglycerol, Bio-PDO, NSC 65426, PG, Susterra, Trimethylene glycol, Zemea, Zemea propanediol, β-Propylene glycol, ω-Propanediol
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
SMILES OCCCO
Nombre IUPAC propano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 76.09
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 76,0524 g/mol