Learn More
Di-p-toluenosulfonato de 1,3-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414547 25 g 25 g
11404547 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21084.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5469-66-9 | Molecular Formula: C17H20O6S2 | Molecular Weight: 384.46 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como intermediario farmacéutico.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5469-66-9
Fórmula molecular C17H20O6S2
Peso molecular (g/mol) 384.46
Número MDL MFCD00013392
Clave InChI ODVREDGIWSDQFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-bis tosyloxy propane, propane-1,3-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, 1,3-propanediol di-p-toluenesulfonate, 1,3-propanediol di-p-tosylate, 1,3-propanediol-di-4-tosylate, 3-4-methylbenzenesulfonyl oxy propyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 3-4-methylbenzenesulfonyl oxy propyl 4-methylbenzenesulfonate, propane-1,3-di-tos, acmc-209liv, 1,3-propanediol ditosylate
PubChem CID 230370
Nombre IUPAC 4-Metilbencenosulfonato de 3-(4-metilfenil)sulfoniloxpropilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Propanediol di-p-toluenesulfonate
Punto de fusión 90°C to 92°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.47
Porcentaje de pureza 98%