Learn More
1,3-propanodiol-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Propanediol-d6 |
| CAS | 284474-77-7 |
| Fórmula molecular | C3H2D6O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,3-Dihydroxypropane-d6, 1,3-Propylene Glycol-d6, 1,3-Propylenediol-d6, 2-Deoxyglycerol, Bio-PDO, NSC 65426, PG, Susterra, Trimethylene glycol, Zemea, Zemea propanediol, β-Propylene glycol, ω-Propanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2 |
| SMILES | OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| Nombre IUPAC | propano-d6-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 82.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 82.09 |