Learn More
1,3-Propanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409782 1000 g 1000 g
11419782 250 g 250 g
11429782 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409782 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10829.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.70€
    154.65€ / 1000 g
    Ahorro 34.05€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 504-63-2 | C3H8O2 | 76.10 g/mol
1,3-Propanediol is used as a solvent for thin film preparations, in the production of polymers such as polytrimethylene terephthalate, adhesives, laminates, coatings, moldings, aliphatic polyesters, as an antifreeze and in wood paint. It also acts as a reagent for vinyl epoxide synthon, for epoxide ring-opening, for polymerization reactions and for natural product syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-propanediol se utiliza como disolvente para preparaciones de película fina, en la producción de polímeros como tereftalato de politrimetileno, adhesivos, laminados, revestimientos, molduras, poliésteres alifáticos, como anticongelante y en pintura de madera. También actúa como reactivo para la sintón de epoxida de vinilo, para la apertura de anillo de epoxida, para reacciones de polimerización y para síntesis de productos naturales.
Solubilidad
Miscible con agua y alcohol.
Notas
Incompatibles con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-63-2
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.10
Número MDL MFCD00002949
Clave InChI YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
PubChem CID 10442
ChEBI CHEBI:16109
Nombre IUPAC propano-1,3-diol
SMILES OCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Propanediol
Punto de fusión -26°C
Densidad 1.053
Punto de ebullición 214°C
Temperatura de inflamación 140°C (174°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 1000 g
Beilstein 969155
Índice Merck 14,9714
Información de solubilidad Miscible with water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.1
Porcentaje de pureza 99%