Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1, 3-Propanediol |
| Punto de fusión | -32.0°C |
| Densidad | 1.0520g/mL |
| Punto de ebullición | 214.0°C |
| Temperatura de inflamación | 140°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | HO(CH2)3OH |
| Índice de refracción | 1.4380 to 1.4400 |
| Show More |