Learn More
1,3-Propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041410 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 litro
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10041410 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10765781 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
11964631 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15159173 10 L Bidón de metal 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10041410 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131400010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 504-63-2 | C3H8O2 | 76.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-63-2
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.10
Número MDL MFCD00002949
Clave InChI YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
PubChem CID 10442
ChEBI CHEBI:16109
Nombre IUPAC propano-1,3-diol
SMILES OCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Propanediol
Punto de fusión -32.0°C
Densidad 1.0520g/mL
Punto de ebullición 214.0°C
Temperatura de inflamación 140°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO(CH2)3OH
Índice de refracción 1.4380 to 1.4400
Cantidad 1 L
Beilstein 01,475
Fieser 13,268
Índice Merck 15,9885
Gravedad específica 1.052
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L water. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether,, slightly soluble in benzene
Viscosidad 52.7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido aceitoso