Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1, 3-Propane sultone |
| Nombre de nota | Biología y análisis celular |
| Color | Yellow |
| Densidad | 1,392g/mL a 25 °C |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.14 |
| Porcentaje de pureza | 0.998 |
| Grado | Not Available |
| Forma física | Semisólido |