Learn More
Sulfona de 1,3-propano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15394968 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15394968 100 g 100 g
15384968 25 g 25 g
15374968 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15394968 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131421000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1120-71-4 | C3H6O3S | 122.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-71-4
Fórmula molecular C3H6O3S
Peso molecular (g/mol) 122.14
Número MDL MFCD00005355
Clave InChI FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9
PubChem CID 14264
ChEBI CHEBI:82370
Nombre IUPAC 2,2-dióxido de oxatiolano
SMILES O=S1(=O)CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Propane sultone
Punto de fusión 30.0°C to 33.0°C
Densidad 1.3920g/mL
Punto de ebullición 180.0°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.392
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.14
Porcentaje de pureza 97%