Learn More
Sulfona de 1,3-propano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15384968 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15384968 25 g 25 g
15394968 100 g 100 g
15374968 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15384968 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131420250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1120-71-4 | C3H6O3S | 122.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-71-4
Fórmula molecular C3H6O3S
Peso molecular (g/mol) 122.14
Número MDL MFCD00005355
Clave InChI FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9
PubChem CID 14264
ChEBI CHEBI:82370
Nombre IUPAC 2,2-dióxido de oxatiolano
SMILES O=S1(=O)CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Propane sultone
Punto de fusión 30.0°C to 33.0°C
Densidad 1.3920g/mL
Punto de ebullición 180.0°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.392
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.14
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Propane sultone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propane sultone