Learn More
1,3-propano-d6-ditiol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Propanedithiol-D6 |
| CAS | 1219803-51-6 |
| Fórmula molecular | C3 D6 H2 S2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1,3-Propane-d6-dithiol, 1,3-Propane-1,1,2,2,3,3-d6-dithiol, 1,3-Dimercaptopropane-1,1,2,2,3,3-d6, 1,3-Propanedithiol-d6, 1,3-Propanedithiol-D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5 H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropano-1,3-ditiol |
| Peso molecular (g/mol) | 114.2626 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0444 g/mol |
| Mostrar más |