Learn More
1,3-propano-d6-diol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Propanediol-d6 |
| CAS | 284474-77-7 |
| Fórmula molecular | C3H2D6O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1,3-Dihydroxypropane-d6, 1,3-Propylene Glycol-d6, 1,3-Propylenediol-d6, 2-Deoxyglycerol, Bio-PDO, NSC 65426, PG, Susterra, Trimethylene glycol, Zemea, Zemea propanediol, β-Propylene glycol, ω-Propanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5 H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2 |
| SMILES | OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| Nombre IUPAC | propano-d6-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 82.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 82.09 g/mol |
| Mostrar más |