Learn More
1,3-propano-d6-diamina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Diaminopropane-d6 |
| CAS | 90375-98-7 |
| Fórmula molecular | C3 D6 H4 N2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1,3-Propane-1,1,2,2,3,3-d6-diamine (9 CI), 1,1,2,2,3,3-Hexadeuteriopropane-1,3-diamine, 1,3-Diaminopropane-d6, 1,3-Diaminopropane-D6, Trimethylenediamine-d6, 1,3-Propane-d6-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropano-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 80.162 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 80.122 g/mol |
| Mostrar más |