Learn More
1,3-propano-2,2-d2-diamina 2HCl, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Diaminopropane-2,2-D2 Dihydrochloride |
| CAS | 352438-79-0 |
| Fórmula molecular | C3 D2 H8 N2 . 2 Cl H |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1,3-Propane-2,2-d2-diamine, dihydrochloride (9 CI), 2,2-Dideuteriopropane-1,3-diamine dihydrochloride, 1,3-Diaminopropane-d2 dihydrochloride, 1,3-Diaminopropane-2,2-D2 dihydrochloride, Trimethylenediamine-d2 dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H10N2.2 ClH/c4-2-1-3-5;;/h1-5H2;2*1 H/i1D2;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])(CN)CN |
| Nombre IUPAC | 2,2-dideuteriopropano-1,3-diamina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 149.0591 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0503 g/mol |
| Show More |