Learn More
1,3-propano-1,1,3,3-d4-diamina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Diaminopropane-1,1,3,3-D4 |
| CAS | 347840-13-5 |
| Fórmula molecular | C3 D4 H6 N2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1,3-Propane-1,1,3,3-d4-diamine (9 CI), 1,1,3,3-Tetradeuteriopropane-1,3-diamine, 1,3-Diaminopropane-d4, 1,3-Diaminopropane-1,1,3,3-D4, Trimethylenediamine-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2/i2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)CC([2 H])([2 H])N |
| Nombre IUPAC | 1,1,3,3-tetradeuteriopropano-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 78.1496 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 78.1095 g/mol |
| Mostrar más |