Learn More
1,3-propano-1,1,3,3-d4-diamina 2HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Diaminopropane-1,1,3,3-D4 Dihydrochloride |
| CAS | 193945-44-7 |
| Fórmula molecular | C3 D4 H6 N2 . 2 Cl H |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1,3-Propane-1,1,3,3-d4-diamine, dihydrochloride (9 CI), 1,1,3,3-Tetradeuteriopropane-1,3-diamine dihydrochloride, 1,3-Diaminopropane-d4 dihydrochloride, 1,3-Diaminopropane-1,1,3,3-D4 dihydrochloride, Trimethylenediamine-d4 dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H10N2.2 ClH/c4-2-1-3-5;;/h1-5H2;2*1 H/i2D2,3D2;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])(N)CC([2 H])([2 H])N |
| Nombre IUPAC | 1,1,3,3-tetradeuteriopropano-1,3-diamina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 151.0714 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0629 g/mol |
| Mostrar más |