Learn More
1,3-fenilendiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Phenylenediamine |
| CAS | 108-45-2 |
| Fórmula molecular | C6 H8 N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,3-Benzenediamine, m-Phenylenediamine (8CI), 1,3-Diaminobenzene, 1,3-Diaminophenylene, 1,3-Phenylenediamine, 3-Aminoaniline, C.I. Developer 11, Developer C, Developer H, Developer M, Direct Brown BR, Direct Brown GG, MPDA, Maleid F, NSC 4776, RT 30H, m-Aminoaniline, m-Benzenediamine, m-Diaminobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,7-8H2 |
| SMILES | Nc1cccc(N)c1 |
| Nombre IUPAC | benceno-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 108.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0687 |