Learn More
1,3-Fenilenediamina-d4, TRC
Código de producto. 30425716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425716 100 mg 100 miligramos
30410426 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30425716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP319837100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 770735-58-5
Fórmula molecular C6 D7 H N2
Peso molecular (g/mol) 115.1843
Sinónimo 1,3-Benzene-2,4,5,6-d4-di(amine-d2) (9CI), 1,3-Benzenediamine-d8, m-Phenylenediamine-d8, 1,3-Diaminobenzene-d8, 1,3-Phenylenediamine-d8, 3-Aminoaniline-d8, m-Diaminobenzene-d8, 1,3-Phenylenediamine-D8
Nombre IUPAC 1-N, 1-N, 3-N, 2, 4, 5, 6-heptadeuteriobenzeno-1,3-diamina
SMILES [2H]Nc1c([2H])c([2H])c([2H])c(N([2H])[2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Phenylenediamine-d4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D/hD3
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.1127