Learn More
Ácido 1,3-fenilendiacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438790 2 g 2 g
11448790 10 g 10 g
11490273 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438790 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11429.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19806-17-8 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
In order to establish defined biomacromolecular systems for mineralised tissue applications, type I collagen was functionalised with 1,3-phenylenediacetic acid (Ph) and investigated at the molecular, macroscopic and functional levels. The solvothermal reactions of 1,2-bis(imidazol-1?-yl)ethane (bime), 1,3-phenylenediacetic acid, 1,4-phenylenediacetic acid), 1,2-phenylenediacetic acid with different metal ions gave rise to four novel helical coordination polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Para establecer sistemas biomacromoleculares definidos para aplicaciones de tejidos mineralizados, el colágeno tipo I se funcionalizó con ácido 1,3-fenilendiacético (Ph) y se investigó a nivel molecular, macroscópico y funcional. Las reacciones solvotérmicas del 1,2-bis(imidazol-1′-il)etano (bime), el ácido 1,3-fenilendiacético, el ácido 1,4-fenilendiacético y el ácido 1,2-fenilendiacético con diferentes iones metálicos dieron lugar a cuatro nuevos polímeros de coordinación helicoidales.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19806-17-8
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00004341
Clave InChI GDYYIJNDPMFMTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-1,3-phenylene diacetic acid, 1,3-phenylenediacetic acid, m-benzenediacetic acid, m-phenylenediacetic acid, 1,3-benzenediacetic acid, acetic acid, 2,2'-m-phenylene di, 2-3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzenediaceticacid, 3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzoldiessigsaure
PubChem CID 29788
Nombre IUPAC ácido 2-[3-(carboximetil)fenil]acético
SMILES OC(=O)CC1=CC(CC(O)=O)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Phenylenediacetic acid
Punto de fusión 172°C to 178°C
Olor Odorless
Cantidad 2 g
Beilstein 2616749
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Solublitiy in methanol is almost transparency.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 97%