Learn More
1-(3-oxo-2-aza-espiro[4,5]dec-2-ilmetil)ciclohexanoetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Oxo-2-aza-spiro[4,5]dec-2-ylmethyl)cyclohexaneethanol |
| CAS | 1797133-25-5 |
| Fórmula molecular | C18H31NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H31NO2/c20-12-11-17(7-3-1-4-8-17)14-19-15-18(13-16(19)21)9-5-2-6-10-18/h20H,1-15H2 |
| SMILES | OCCC1(CN2CC3(CCCCC3)CC2=O)CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 2-[[1-(2-hidroxietil)ciclohexil]metil]-2-azaespiro[4.5]decan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 293.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.2355 |