Learn More
Éter bencílico de 1-(3-oxo-2-aza-espiro[4,5]dec-2-ilmetil)ciclohexanoetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Oxo-2-aza-spiro[4,5]dec-2-ylmethyl)cyclohexaneethanol Benzyl Ether |
| CAS | 1797131-29-3 |
| Fórmula molecular | C25 H37 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H37NO2/c27-23-18-25(14-8-3-9-15-25)21-26(23)20-24(12-6-2-7-13-24)16-17-28-19-22-10-4-1-5-11-22/h1,4-5,10-11H,2-3,6-9,12-21H2 |
| SMILES | O=C1CC2(CCCCC2)CN1CC3(CCOCc4ccccc4)CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | 2-[[1-(2-fenilmetoxietil)ciclohexil]metil]-2-azaespiro[4.5]decan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 383.567 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.282 |