Learn More
1,3-Oxazolidin-2,4-diona, Mikromol™
Descripción
1,3-Oxazolidin-2,4-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Oxazolidinedione |
| CAS | 2346-26-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4-Oxazolidinedione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C3 H3 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 2,4-Oxazolidinedione, 1,3-Oxazolidin-2,4-dione, 1,3-Oxazolidine-2,4-dione, 2,4(3H,5H)-Oxazoledione, Carbamic acid, (hydroxyacetyl)-, γ-lactone, Glycoloylcarbamic acid γ-lactone, NSC 120350 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3NO3/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6) |
| SMILES | O=C1COC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-oxazolidina-2,4-diona |
| Mostrar más |