Learn More
1,3-Naftalenediol, TRC
Código de producto. 17994405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17994405 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17994405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN344855500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Naphthalenediol
CAS 132-86-5
Fórmula molecular C10H8O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,3-Dihydroxynaphthalene, NSC 115890, Naphthoresorcinol;
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
SMILES Oc1cc(O)c2ccccc2c1
Nombre IUPAC naftaleno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 160.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0524