Learn More
1-(3-Metilpirazin-2-il)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10295884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10295884 10 g 10 g
10255934 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295884 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01015EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 23787-80-6
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00014612
Clave InChI QUNOTZOHYZZWKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyl-3-methylpyrazine, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethanone, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-3-methylpyrazinyl, 2-methyl-3-acetylpyrazine, unii-7u5tew2y2b, 2-acetyl-3-methyl pyrazine, 1-3-methylpyrazinyl ethan-1-one, 3-acetyl-2-methylpyrazine, ethanone, 1-3-methyl-2-pyrazinyl
PubChem CID 32093
Nombre IUPAC 1-(3-metilpirazin-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=NC=CN=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethan-1-one
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.1100g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%