Learn More
1-(3-Metilbencil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Methylbenzyl)piperazine |
| CAS | 5321-48-2 |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-(3-Methylbenzyl)piperazine, 1-[(3-Methylphenyl)methyl]-piperazine, 1-(3-Methylbenzyl)piperazine, 1-(m-Methylbenzyl)piperazine, N-(m-Methylbenzyl)piperazine, NSC 30681 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-14-7-5-13-6-8-14/h2-4,9,13H,5-8,10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(CN2CCNCC2)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(3-metilfenil)metil]piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 190.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.147 |