Learn More
1-(3-Metil-4-óxido-2-quinoxalinil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Methyl-4-oxido-2-quinoxalinyl)ethanone |
| CAS | 61522-56-3 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-(3-Methyl-2-quinoxalinyl)ethanone N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2O2/c1-7-11(8(2)14)12-9-5-3-4-6-10(9)13(7)15/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1nc2ccccc2n(=O)c1C |
| Nombre IUPAC | 1-(3-metil-4-oxoquinoxalin-2-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 202.209 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.074 |