Learn More
1-(3-Metil-1-fenil-1H-pirazol-5-il)piperazina, TRC
Código de producto. 30478798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478798 500 mg 500 miligramos
30471539 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478798 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM324795500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401566-79-8
Fórmula molecular C14H18N4
Peso molecular (g/mol) 242.32
Sinónimo 1-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-piperazine
Nombre IUPAC 1-(3-metil-1-fenil-1H-pirazol-5-il)piperazina
SMILES CC1=NN(C2=CC=CC=C2)C(N3CCNCC3)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N4/c1-12-11-14(17-9-7-15-8-10-17)18(16-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-6,11,15H,7-10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.15