Learn More
1-(3-Metil-1-óxido-2-quinoxalinil)-etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Methyl-1-oxido-2-quinoxalinyl)-ethanone |
| CAS | 61522-57-4 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(3-Methyl-1-oxido-2-quinoxalinyl)ethanone, 2-Acetyl-3-methylquinoxaline 1-oxide, 1-(3-methyl-2-quinoxalinyl)-N1-oxide Ethanone, 2-Acetyl-3-methylquinoxaline 1-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2O2/c1-7-11(8(2)14)13(15)10-6-4-3-5-9(10)12-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1c(C)nc2ccccc2n1=O |
| Nombre IUPAC | 1-(3-metil-1-oxoquinoxalin-2-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 202.209 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.074 |