Learn More
1-(3-metoxipropil)-4-piperidinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Methoxypropyl)-4-piperidinamine |
| CAS | 179474-79-4 |
| Fórmula molecular | C9 H20 N2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-(3-Methoxypropyl)piperidin-4-amine, Prucalopride Intermediate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20N2O/c1-12-8-2-5-11-6-3-9(10)4-7-11/h9H,2-8,10H2,1H3 |
| SMILES | COCCCN1CCC(N)CC1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-metoxipropil)piperidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 172.268 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.158 |