Learn More
1-(3-Metoxifenil)etan-1-ona, Mikromol™
Código de producto. 17920616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17920616 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17920616 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1497.220100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(3-Metoxifenil)etan-1-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one
CAS 586-37-8
Nombres de analitos o componentes 1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanone, 1-(3-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 3'-methoxy- (8CI), 1-(3-Methoxyphenyl)ethanone, 1-Acetyl-3-methoxybenzene, 3-Acetylanisole, 3-Methoxy-1-acetylbenzene, 3-Methoxyacetophenone, 3-Methoxyphenyl methyl ketone, 3'-Methoxyacetophenon, 3'-Methoxyacetophenone, Methyl 3-methoxyphenyl ketone, NSC 65593, m-Acetylanisole, m-Methoxyacetophenone, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. H (EP), Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity H, Rivastigmine Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cccc(c1)C(=O)C
Nombre IUPAC 1-(3-metoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 150.17
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 150,0681 g/mol