Learn More
1-(3-metoxifenil)etan-1-ol, Mikromol™
Descripción
1-(3-metoxifenil)etan-1-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Methoxyphenyl)ethanol |
| CAS | 23308-82-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(3-Methoxyphenyl)ethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H12 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenemethanol, 3-methoxy-α-methyl-, Benzyl alcohol, m-methoxy-α-methyl- (6CI,8CI), 3-Methoxy-α-methylbenzenemethanol, (±)-1-(3-Methoxyphenyl)ethanol, 1-(1-Hydroxyethyl)-3-methoxybenzene, 1-(3-Methoxyphenyl)ethanol, 1-(3'-Methoxyphenyl)ethanol, 3-Methoxy-α-methylbenzyl alcohol, NSC 143364, α-(3-Methoxyphenyl)ethanol, α-(m-Methoxyphenyl)ethanol, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. G (EP), Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity G, Rivastigmine Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O2/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-7,10H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cccc(c1)C(C)O |
| Nombre IUPAC | 1-(3-metoxifenil)etanol |
| Mostrar más |