Learn More
1-(3-Isocianatofenilo)-1H-pirrol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10075862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10075862 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10473223 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10075862 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC21906CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 857283-59-1
Fórmula molecular C11H8N2O
Peso molecular (g/mol) 184.198
Número MDL MFCD07772799
Clave InChI PUPFPJGLDBUOOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-isocyanatophenyl-1h-pyrrole, 1-3-isocyanatophenyl pyrrole, 3-pyrrolylbenzenisocyanate, 1h-pyrrole,1-3-isocyanatophenyl
PubChem CID 7162333
Nombre IUPAC 1-(3-feniloisocianatol)pirrol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.2
Porcentaje de pureza 97%