Learn More
1-(3-yodopropoxi)-4-metoxibenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Iodopropoxy)-4-methoxybenzene |
| CAS | 118943-23-0 |
| Fórmula molecular | C10H13IO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13IO2/c1-12-9-3-5-10(6-4-9)13-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(OCCCI)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-yodopropoxi)-4-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 292.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.996 |