Learn More
1-(3-Yodobencil)piperidina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10670084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10670084 1 g 1 g
10041434 250 mg 250 miligramos
10210275 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10670084 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45211DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
CAS 859850-87-6
Fórmula molecular C12H16IN
Peso molecular (g/mol) 301.171
Número MDL MFCD06797854
Clave InChI DCRZUICHKJGHQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-iodobenzyl piperidine, 1-3-iodophenyl methyl piperidine, piperidine,1-3-iodophenyl methyl, 1-3-iodo-benzyl-piperidine
PubChem CID 17750314
Nombre IUPAC 1-[(3-yodofenil)metil]piperidina
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Iodobenzyl)piperidine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.17
Porcentaje de pureza 97%